Glycerin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Glycerol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18709.1000 8.18709.9025 8.18709.5000
8.18709.1000EA 848 DKK
8.18709.1000 8.18709.9025 8.18709.5000
Glycerin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molekylvægt: 92.09 g/mol
Kogepunkt: 290
Smeltepunkt: 18.6
Massefylde: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM