Glycerin, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Glycerol
356350-1000 356350-500
356350-1000EA 1780 DKK
356350-1000 356350-500
Glycerin, Millipore®
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Kogepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM