1,8-Octandiol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15402.14 A15402.22 A15402.36
A15402.14EA 489 DKK
A15402.14 A15402.22 A15402.36
1,8-Octandiol ≥98%
1,8-Octanediol
Purity: 98+% CAS No.: 629-41-4 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 148°(298°F) Melting Point: 58-61° Boiling Point: 171-173°/20mm Beilstein Reference: 1633499 MDL No.: MFCD00002989
Formel: C₈H₁₈O₂
Kogepunkt: 171…173 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 58…61 °C
Massefylde: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 148 °C (298 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002989
CAS-nummer: 629-41-4
EINECS: 211-090-8