1,4-Butandiol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01532.1000
8.01532.2500
8.01532.9025
8.01532.1000EA
537
DKK
8.01532.1000
8.01532.2500
8.01532.9025
1,4-Butandiol til syntese, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanediol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,017 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002968 CAS-nummer: 110-63-4 EINECS: 203-786-5 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 19.5 - 20.0 °C |
Molar Mass | 90.12 g/mol |
Boiling Point | 230 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 134 °C |
Refractive Index | 1.4446 (25 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.4 - 15.3 %(V) |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 8 (500 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 385 °C |