1,4-Butandiol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
107630010 107630025 107630100
ACRO107630010EA 512 DKK
ACRO107630010 ACRO107630025 ACRO107630100
1,4-Butandiol 99+%
1,4-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
Kogepunkt: 229,2 °C (1013hPa)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³
Flammepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002968
CAS-nummer: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA