(±)-1,2-Pentandiol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
123290500 123292500
ACRO123290500EA 867 DKK
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentandiol 96%
(±)-1,2-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Kogepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.971 g/cm³
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010736
CAS-nummer: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %