Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
24407.292EA
329
DKK
24407.292
24407.326
24407.361
24407.463
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Ethylenglycol
Formel:
HOCH₂CH₂OH Kogepunkt: 196…198 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –13 °C Massefylde: 1,115 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 116 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002885 CAS-nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 98 % |
Appearance of solution (50 % V/V; water) | Passes test |