Methanol
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
8388.1
8388.2
8388.3
8388.4
8388.5
8388.6
ROTH8388.1EA
0
DKK
ROTH8388.1
ROTH8388.2
ROTH8388.3
ROTH8388.4
ROTH8388.5
ROTH8388.6
Methanol
Methanol
Formel:
CH₃OH Molekylvægt: 32.04 g/mol Kogepunkt: 64.6 Smeltepunkt: –98 °C Massefylde: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN nummer: 1230 ADR: 3 II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |