Methanol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
4627.2 4627.1 4627.3 4627.4 4627.5 4627.6
ROTH4627.2EA 0 DKK
ROTH4627.2 ROTH4627.1 ROTH4627.3 ROTH4627.4 ROTH4627.5 ROTH4627.6
Methanol
Methanol
Formel: CH₃OH
Molekylvægt: 32.04 g/mol
Kogepunkt: 64.6
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 11 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN nummer: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM