Methanol ≥99.7%, PESTINORM® til analyse af pesticidrester
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83662.320EA
559
DKK
83662.320
83662.290
Methanol ≥99.7%, PESTINORM® til analyse af pesticidrester
Methanol
Formel:
CH₃OH Kogepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –98 °C Massefylde: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN nummer: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,1 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |