Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratisk grade til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
20837.320EA
444
DKK
20837.320
20837.360
20837.9010
20837.9030
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratisk grade til HPLC
Methanol
Formel:
CH₃OH Kogepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –98 °C Massefylde: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN nummer: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0003 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.4 |
Absorbance (240 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.02 |
Transmittance (220 nm) | Min. 45 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 75 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 96 % |