Filtrerpapir til sundhedsplejeapplikationer, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10318489 10318493
WHAT10318489EA 609 DKK
WHAT10318489 WHAT10318493
Filtrerpapir til sundhedsplejeapplikationer, Whatman™
Filtre Filtrerpapir Kvalitativt filtrerpapir
These filter papers can be used for the absorption of culture media, as a blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
  • Soft surface
  • For gelatinous samples