E/E absolute, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl alcohol
MQ100
1.00980.0500 1.00980.2500 1.00980.0500_T 1.00980.2500_T
1.00980.0500EA 580 DKK
1.00980.0500 1.00980.2500 MERC1.00980.0500_T MERC1.00980.2500_T
E/E absolute, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molekylvægt: 46.07 g/mol
Kogepunkt: 78.3
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) completely miscible
Melting Point -114.5 °C
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling Point 78.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 59 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.36
Explosion Limit 3.5 - 15%(V)
Density 0.790 - 0.793 g/cm³ (20 °C)
pH 7.0 (10 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 363 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid