2-Propanol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropylalkohol
MQ100
91237-10ML-F 91237-1ML-F 91237-5ML-F
91237-10ML-FEA 636 DKK
91237-10ML-F 91237-1ML-F 91237-5ML-F
2-Propanol, Supelco®
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 82
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN nummer: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33001007feefe57e5ee1e0be8ab8524ee3b31c3b&vid=cd02e9094f022468d1e9705e9aa49441799fe5c4&prid=web&clid=SAPDAM