2-Propanol
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
6752.1
6752.2
6752.3
6752.4
6752.5
6752.6
ROTH6752.1EA
0
DKK
ROTH6752.1
ROTH6752.2
ROTH6752.3
ROTH6752.4
ROTH6752.5
ROTH6752.6
2-Propanol
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Kogepunkt: 82 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –89 °C Massefylde: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN nummer: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |