2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
20922.320EA 347 DKK
20922.320 20922.364 20922.411 20922.466 20922.557 20922.368 20922.930
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Kogepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN nummer: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %