2-Propanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropylalkohol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
20880.320EA 1130 DKK
20880.320 20880.290 BDH20880.100E BDH20880.400 20880.400
2-Propanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 82
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN nummer: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Absorbance (220 nm) Max. 0.3
Absorbance (230 nm) Max. 0.1
Absorbance (250 nm) Max. 0.02
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 98 %