2-Propanol 99,8 GC_ASSAY_METHOD Molecular_Biology
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropylalkohol
A3928.2500PE A3928.1000GL
A3928.2500PEEA 1380 DKK
A3928.2500PE A3928.1000GL
2-Propanol 99,8 GC_ASSAY_METHOD Molecular_Biology
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 82
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN nummer: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM