2-Propanol 99.5% HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropylalkohol
383910010
383910025
ACRO383910010EA
706
DKK
ACRO383910010
ACRO383910025
2-Propanol 99.5% HPLC
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molekylvægt: 60.1 g/mol Kogepunkt: 81…83 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –89.5 °C Massefylde: 0.785 g/cm³ Flammepunkt: 12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN nummer: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.5 % |
UV | at 240 nm A: ≤0.05 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |