2-Propanol, dry_extra over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropylalkohol
364401000
364400010
364400025
364405000
364401000.EA
220
DKK
364401000.
364400010.
364400025.
364405000.
2-Propanol, dry_extra over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molekylvægt: 60.1 g/mol Kogepunkt: 81…83 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –89.5 °C Massefylde: 0.785 g/cm³ Flammepunkt: 12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN nummer: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |