2-Propanol 99.5% til molekylærbiologi DNase-, RNase-, protease-free
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
327270010
327272500
ACRO327270010EA
1190
DKK
ACRO327270010
ACRO327272500
2-Propanol 99.5% til molekylærbiologi DNase-, RNase-, protease-free
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Kogepunkt: 81…83 °C (760 mmHg) Massefylde: 0,785 g/cm³ Flammepunkt: 12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN nummer: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Copper (Cu) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.003 % |