2-Propanol-D8 99+ atom % D til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
174850050 174850250
ACRO174850050EA 1200 DKK
ACRO174850050 ACRO174850250
2-Propanol-D8 99+ atom % D til NMR spektroskopi
2-Propanol-D8
Formel: D₃CCD(OD)CD₃
Kogepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,89 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044341
CAS-nummer: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
UN nummer: 1219
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)