2-Propanol 99+% Spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropylalkohol
167880010 167880025
ACRO167880010EA 764 DKK
ACRO167880010 ACRO167880025
2-Propanol 99+% Spectroscopy
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 81…83 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –89.5 °C
Massefylde: 0.785 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN nummer: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %