1-Undecanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
140681000 140685000
ACRO140681000EA 305 DKK
ACRO140681000 ACRO140685000
1-Undecanol 98%
1-Undecanol
Formel: C₁₁H₂₄O
Kogepunkt: 146 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 11 °C
Massefylde: 0,831 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004751
CAS-nummer: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.829 to 0.833