1-Propanol, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00996.1000 1.00996.2500 1.00996.6025
1.00996.1000EA 480 DKK
1.00996.1000 1.00996.2500 1.00996.6025
1-Propanol, EMPLURA®, Supelco®
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –127 °C
Massefylde: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN nummer: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM