1-Propanol ≥99% til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
22932.K2
22932.K7
22932.M1
22932.K2EA
1170
DKK
22932.K2
22932.K7
22932.M1
1-Propanol ≥99% til HPLC
1-Propanol
Purity: 99% min
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH Kogepunkt: 97 °C Smeltepunkt: –127 °C Massefylde: 0,804 Flammepunkt: 15 °C (59 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS-nummer: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN nummer: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 14,7842 |