n-Amylalkohol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 2120 DKK
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
n-Amylalkohol, Supelco®
n-Amylalkohol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Kogepunkt: 137,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –79 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002977
CAS-nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN nummer: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM