n-Amylalkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13093.0D
A13093.0F
A13093.AP
A13093.0DEA
2960
DKK
A13093.0D
A13093.0F
A13093.AP
n-Amylalkohol ≥98%
n-Amylalkohol
Purity: 98+%
CAS No.: 71-41-0
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4103
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1730975
Merck Reference: 14,7118
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002977
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Kogepunkt: 136…138 °C Smeltepunkt: –79 °C Massefylde: 0,812 Flammepunkt: 49 °C (120 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002977 CAS-nummer: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN nummer: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,7118 |