Stearylalkohol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
129300010
129300025
ACRO129300010EA
442
DKK
ACRO129300010
ACRO129300025
Stearylalkohol 95%
Stearylalkohol
Formel:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH Molekylvægt: 270.5 g/mol Kogepunkt: 210 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 55…58 °C Flammepunkt: 185 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002823 CAS-nummer: 112-92-5 EINECS: 204-017-6 Merck Index: 12,08960 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder or flakes or pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥94 % |