1-Hexanol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
M-Clarity™ quality level = MQ100
73117-1ML-F 73117-5ML-F
73117-1ML-FEA 295 DKK
73117-1ML-F 73117-5ML-F
1-Hexanol, Supelco®
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 156
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002982
CAS-nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN nummer: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9a15f0959119b7e449fd57687c3f3cf2890a84b&vid=96c7847e728be9b01d5cb6e0f5d3f11c2e4b6bc1&prid=web&clid=SAPDAM