1-Eicosanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215460050 215460250
ACRO215460050EA 511 DKK
ACRO215460050 ACRO215460250
1-Eicosanol 98%
Arachidyl alcohol
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Kogepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 64…66 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Flammepunkt: 194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002938
CAS-nummer: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %