1-Dodecanol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03462.0100 8.03462.1000
8.03462.0100EA 216 DKK
8.03462.0100 8.03462.1000
1-Dodecanol til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Dodecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Kogepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 22…24 °C
Massefylde: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004753
CAS-nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 21-24°C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material