1-Dodecanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 692 DKK
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
1-Dodecanol 98%
1-Dodecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Kogepunkt: 258…265 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 22…27 °C
Massefylde: 0,835 g/cm³
Flammepunkt: 119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004753
CAS-nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure