1-Decanol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03463.0100 8.03463.1000 8.03463.9026
8.03463.0100EA 184 DKK
8.03463.0100 8.03463.1000 8.03463.9026
1-Decanol til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004747
CAS-nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.037 g/l (25 °C)
Melting Point 5 - 7 °C
Molar Mass 158.28 g/mol
Boiling Point 220 - 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4372 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.7 %(V)
Density 0.8 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
Ignition Point 255 °C
Synonyms Capric alcohol, Decyl alcohol
Hill Formula C10H22O
Chemical Formula CH3(CH2)9OH