1-Butanol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
7724.1 7724.2 7724.3
ROTH7724.1EA 0 DKK
ROTH7724.1 ROTH7724.2 ROTH7724.3
1-Butanol
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 117.6
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 30
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002964
CAS-nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN nummer: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM