1-Butanol, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01988.1000
1.01988.2500
1.01988.1000EA
1610
DKK
1.01988.1000
1.01988.2500
1-Butanol, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
1-Butanol
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Kogepunkt: 117,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –89 °C Massefylde: 0,812 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 30 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS-nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN nummer: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |