Formaldehyd dimethyl acetal 99.5+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Formal, Methylal, Dimethoxymethane
115560010 115560025 115560250
ACRO115560010EA 583 DKK
ACRO115560010 ACRO115560025 ACRO115560250
Formaldehyd dimethyl acetal 99.5+%
Formaldehyd dimethyl acetal
Formel: CH₂(OCH₃)₂
Molekylvægt: 76.1 g/mol
Kogepunkt: 41…42 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –105 °C
Massefylde: 0.86 g/cm³
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008495
CAS-nummer: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN nummer: 1234
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3525 to 1.3545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %