Acetone-dimethyl acetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
8.02936.0100EA 372 DKK
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
Acetone-dimethyl acetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetone-dimethyl acetal
For flere oplysninger om specifikationer og risici se www.vwr.com eller VWRs kemikaliekataloger.
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Kogepunkt: 83
Smeltepunkt: –47 °C
Massefylde: 0.845 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008479
CAS-nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 80 °C
Vapor Pressure 60 hPa (16 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6 - 31 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)