Diethylether
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
3942.1 3942.2 3942.3 3942.4
ROTH3942.1EA 0 DKK
ROTH3942.1 ROTH3942.2 ROTH3942.3 ROTH3942.4
Diethylether
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 35
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN nummer: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM