Diethylether ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol 4-7 ppm
23809.294EA 388 DKK
23809.294 23809.328 23809.363 23809.465
Diethylether ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Kogepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN nummer: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.2 %