1-Nitropropan zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
MQ200
8.06851.0250 8.06851.1000
8.06851.0250EA 365 DKK
8.06851.0250 8.06851.1000
1-Nitropropan zS, Sigma-Aldrich®
1-Nitropropane
Formel: C₃H₇NO₂
Molekylvægt: 89.09 g/mol
Kogepunkt: 131
Smeltepunkt: –108 °C
Massefylde: 0.9934 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 36
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007407
CAS-nummer: 108-03-2
EINECS: 203-544-9
UN nummer: 2608
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06724
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 89.09 g/mol
Boiling Point 131 - 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.6 hPa (20 °C)
Flash Point 36 °C
Refractive Index 1.4016 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 11.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (0.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C