1-Nitropropan 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11975.22
A11975.30
A11975.36
A11975.22EA
330
DKK
A11975.22
A11975.30
A11975.36
1-Nitropropan 98
1-Nitropropane
Purity: 98%
CAS No.: 108-03-2
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Unpleasant
Melting Point: -108°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 506236
Merck Reference: 14,6627
UN No.: 2608
MDL No.: MFCD00007407
Formel:
C₃H₇NO₂ Molekylvægt: 89.09 g/mol Kogepunkt: 131…132 °C Smeltepunkt: –108 °C Massefylde: 0.998 Flammepunkt: 34 °C (93 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007407 CAS-nummer: 108-03-2 EINECS: 203-544-9 UN nummer: 2608 ADR: 3 III Merck Index: 12,06724 |