Tetradecylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
138100100 138100050 138100500
ACRO138100100EA 539 DKK
ACRO138100100 ACRO138100050 ACRO138100500
Tetradecylamin 98%
Tetradecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂NH₂
Kogepunkt: 291 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 37…42 °C
Massefylde: 0,993 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008157
CAS-nummer: 2016-42-4
EINECS: 217-950-9
UN nummer: 3259
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to pink Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Elemental Analysis 48.8 to 59.6 % (O)