Hexylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04326.0100 8.04326.0500
8.04326.0100EA 313 DKK
8.04326.0100 8.04326.0500
Hexylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hexylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Kogepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008240
CAS-nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN nummer: 2734
ADR: 8 (3),I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -19 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 9.3 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C
Viscosity kinematic 1.07 mm2/s (23 °C)
Synonyms 1-Aminohexane