Hexylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
204720050 204725000 204721000 204720010
ACRO204720050EA 217 DKK
ACRO204720050 ACRO204725000 ACRO204721000 ACRO204720010
Hexylamin 99%
Hexylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Kogepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 0,75 g/cm³
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008240
CAS-nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN nummer: 2734
ADR: 8,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %