Hexadecylamin 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
120510050 120511000 120515000 120510025
ACRO120510050EA 242 DKK
ACRO120510050 ACRO120511000 ACRO120515000 ACRO120510025
Hexadecylamin 90%
Hexadecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Kogepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 38…47 °C
Massefylde: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Flammepunkt: 140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008158
CAS-nummer: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN nummer: 3259
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Low melting crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 47 °C
GC ≥88 %