Heptylamin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Heptylamine, 1-Aminoheptane
A17922.14 A17922.18 A17922.30
A17922.14EA 392 DKK
A17922.14 A17922.18 A17922.30
Heptylamin ≥98%
Heptylamin
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
Kogepunkt: 154…156 °C
Smeltepunkt: –23 °C
Massefylde: 0,775
Flammepunkt: 35 °C (95 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008244
CAS-nummer: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN nummer: 2734
ADR: 8,II