Dodecylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15515.22 A15515.36 A15515.A1
A15515.22EA 353 DKK
A15515.22 A15515.36 A15515.A1
Dodecylamin 97%
Dodecylamin
Purity: 97+% CAS No.: 124-22-1 Molecular Formula: CH3(CH2)11NH2 Formula Weight: 185.36 Flash Point: 115°(239°F) Melting Point: 27-31° Boiling Point: 64-66°/0.05mm Beilstein Reference: 1633576 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008154
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Kogepunkt: 64…66 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 27…31 °C
Massefylde: 0,802
Flammepunkt: 115 °C (239 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008154
CAS-nummer: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,II