Butylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01539.1000 8.01539.2500
8.01539.1000EA 447 DKK
8.01539.1000 8.01539.2500
Butylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butylamin
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Kogepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011690
CAS-nummer: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN nummer: 1125
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,01578
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 76 - 78 °C
Vapor Pressure 93 hPa (20 °C)
Flash Point -8.5 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.4015 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9.8 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid