Ethylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 491 DKK
B25180.06 B25180.14
Ethylisocyanat ≥98%
Ethylisocyanat
Formel: C₃H₅NO
Kogepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –50 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN nummer: 2481
ADR: 3,I